2-Brom-2'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G PC8405-25G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 69.6 CHF
APOSPC8405-1G APOSPC8405-25G APOSPC8405-5G
2-Brom-2'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-2'-fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
Melting Pt: 46.9…47.7 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094504
CAS-Nummer: 537050-11-6
UN: 1759
ADR: 8,III