4-Fluor-3-iod-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8397-1G
PC8397-250MG
PC8397-5G
APOSPC8397-1GEA
71.5
CHF
APOSPC8397-1G
APOSPC8397-250MG
APOSPC8397-5G
4-Fluor-3-iod-1H-indazol 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄FIN₂ MW: 262.0200 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781590 CAS-Nummer: 518990-32-4 |