6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-5G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 41.8 CHF
APOSPC8384-1G APOSPC8384-5G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₇FN₂
Melting Pt: 57…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864696
CAS-Nummer: 954236-33-0