3-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8371-25G PC8371-5G PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA 142 CHF
APOSPC8371-25G APOSPC8371-5G APOSPC8371-100G
3-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
3-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788554
CAS-Nummer: 79944-64-2