3-Fluor-D-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 280 CHF
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluor-D-phenylalanin
3-Fluor-D-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066449
CAS-Nummer: 110117-84-5