N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC8355-1G PC8355-25G PC8355-5G
APOSPC8355-1GEA 301 CHF
APOSPC8355-1G APOSPC8355-25G APOSPC8355-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,307 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862945
CAS-Nummer: 346694-78-8