4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
PC8343-25G
APOSPC8343-25GEA
78.4
CHF
APOSPC8343-25G
4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
4-Brom-2-fluorphenylessigsäure
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09032952 CAS-Nummer: 114897-92-6 |