4-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8337-1G
PC8337-250MG
PC8337-5G
APOSPC8337-1GEA
144
CHF
APOSPC8337-1G
APOSPC8337-250MG
APOSPC8337-5G
4-Brom-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrFN₂ MW: 241,0600 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09801028 CAS-Nummer: 957062-56-5 |