2-Brom-4-fluorthioanisol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Bromo-4-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC8331-1G
PC8331-250MG
PC8331-5G
APOSPC8331-1GEA
117
CHF
APOSPC8331-1G
APOSPC8331-250MG
APOSPC8331-5G
2-Brom-4-fluorthioanisol 96%
2-Brom-4-fluorthioanisol
Formel:
C₇H₆BrFS MW: 221.09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801042 CAS-Nummer: 91524-70-8 |