3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 26.2 CHF
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formel: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,1 g/mol
Melting Pt: 99…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862101
CAS-Nummer: 159783-22-9