3,4,5-Trifluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 201 CHF
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorzimtsäure 98%
3,4,5-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Melting Pt: 195…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083529
CAS-Nummer: 152152-19-7