Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC8256-1G
PC8256-5G
APOSPC8256-1GEA
26.2
CHF
APOSPC8256-1G
APOSPC8256-5G
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Formel:
C₁₁H₉F₃O₃ MW: 246,185 g/mol Melting Pt: 57…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216521 CAS-Nummer: 212755-76-5 |