(4-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8246-1G
PC8246-5G
PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA
151
CHF
APOSPC8246-1G
APOSPC8246-5G
APOSPC8246-10G
(4-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure 97%
(4-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ Melting Pt: 137…138 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094467 CAS-Nummer: 537033-55-9 |