4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8245-1G PC8245-5G
APOSPC8245-1GEA 29.3 CHF
APOSPC8245-1G APOSPC8245-5G
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Melting Pt: 150…152 °C
Dichte: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094466
CAS-Nummer: 537033-54-8