[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
PC8233-1G PC8233-250MG PC8233-5G PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA 81.9 CHF
APOSPC8233-1G APOSPC8233-250MG APOSPC8233-5G APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094458
CAS-Nummer: 163839-73-4