1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-(trifluormethoxy)ethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Dichloro-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
PC8222-25G PC8222-5G
APOSPC8222-25GEA 315 CHF
APOSPC8222-25G APOSPC8222-5G
1,2-Dichlor-1,1,2-trifluor-2-(trifluormethoxy)ethan 98%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
Formel: ClF₂CCClFOCF₃
MW: 236,93 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464450
CAS-Nummer: 2356-53-8