3-Fluor-4-methylanisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 142 CHF
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluor-4-methylanisol 99%
3-Fluor-4-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,1600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143163
CAS-Nummer: 405-06-1