2-Fluor-4-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyanisole
PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 61 CHF
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluor-4-methoxyphenol 97%
2-Fluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Siedepunkt: 94 °C/3.75mmHg
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070796
CAS-Nummer: 167683-93-4