2-Fluor-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8208-1G
PC8208-250MG
PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA
34.8
CHF
APOSPC8208-1G
APOSPC8208-250MG
APOSPC8208-5G
2-Fluor-5-methoxybenzoesäure
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ Melting Pt: 146…150 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272566 CAS-Nummer: 367-83-9 |