1,2-Difluor-4,5-dimethoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 26.2 CHF
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluor-4,5-dimethoxybenzol
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070789
CAS-Nummer: 203059-80-7