4,5-Dibrom-2-fluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8178-25G PC8178-5G
APOSPC8178-25GEA 140 CHF
APOSPC8178-25G APOSPC8178-5G
4,5-Dibrom-2-fluortoluol
4,5-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143234
CAS-Nummer: 202982-77-2