6,7-Dichlor-2-methyl-3-(trifluormethyl)chinoxalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8174-250MG PC8174-100MG
APOSPC8174-250MGEA 340 CHF
APOSPC8174-250MG APOSPC8174-100MG
6,7-Dichlor-2-methyl-3-(trifluormethyl)chinoxalin 97%
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel: C₁₀H₅Cl₂F₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801054
CAS-Nummer: 143309-87-9