2,6-Dibrom-4-fluoranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8172-25G PC8172-5G
APOSPC8172-25GEA 362 CHF
APOSPC8172-25G APOSPC8172-5G
2,6-Dibrom-4-fluoranisol
2,6-Dibrom-4-fluoranisol
Formel: C₇H₅Br₂FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042231
CAS-Nummer: 443-41-4