1-Chlor-2,3,4-trifluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8169-25G PC8169-5G
APOSPC8169-25GEA 78.4 CHF
APOSPC8169-25G APOSPC8169-5G
1-Chlor-2,3,4-trifluorbenzol 97%
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂ClF₃
MW: 166,5300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042222
CAS-Nummer: 36556-42-0