N-Formyl-2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-FORMOTOLUIDIDE, N-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)formamide
PC8143-1G
PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA
141
CHF
APOSPC8143-1G
APOSPC8143-5G
N-Formyl-2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin
N-Formyl-2-chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00021000 CAS-Nummer: 657-63-6 |