4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8140-1G
PC8140-500MG
PC8140-5G
APOSPC8140-1GEA
639
CHF
APOSPC8140-1G
APOSPC8140-500MG
APOSPC8140-5G
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂F₃N₅O Melting Pt: 94…97 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00793846 CAS-Nummer: 338399-95-4 |