2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8133-1G
PC8133-500MG
PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA
639
CHF
APOSPC8133-1G
APOSPC8133-500MG
APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O MW: 316.11 g/mol Melting Pt: 105…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126811 CAS-Nummer: 339096-66-1 |