5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8125-1G
PC8125-500MG
PC8125-5G
APOSPC8125-1GEA
639
CHF
APOSPC8125-1G
APOSPC8125-500MG
APOSPC8125-5G
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₈BrF₃N₂OS MW: 365,18 g/mol Melting Pt: 98…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935942 CAS-Nummer: 321848-45-7 |