3-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC8117-1G
PC8117-25G
PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA
26.2
CHF
APOSPC8117-1G
APOSPC8117-25G
APOSPC8117-5G
3-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid 97%
3-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225,55 g/mol Siedepunkt: 54 °C/ 0.4mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272564 CAS-Nummer: 402-11-9 |