Methyl-4-fluor-2-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 41.8 CHF
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
Methyl-4-fluor-2-nitrobenzoat
Methyl-4-fluor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800921
CAS-Nummer: 151504-81-3