2-Chlor-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 209 CHF
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chlor-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
2-Chlor-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BClFO₃
MW: 218,4200 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800880
CAS-Nummer: 957120-93-3