2-(Methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC8077-1G
PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA
346
CHF
APOSPC8077-1G
APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-(Methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800888 CAS-Nummer: 957121-11-8 |