5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8069-1G PC8069-5G
APOSPC8069-1GEA 144 CHF
APOSPC8069-1G APOSPC8069-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H3F4N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864698
CAS-Nummer: 936841-73-5