2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8059-1G
PC8059-10G
PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA
297
CHF
APOSPC8059-1G
APOSPC8059-10G
APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₄F₃N₃O₂S Melting Pt: 172…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836179 CAS-Nummer: 1209904-67-5 |