N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline, N,N-Dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline
PC8048-1G
PC8048-5G
APOSPC8048-1GEA
26.2
CHF
APOSPC8048-1G
APOSPC8048-5G
N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
N,N-Dimethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₈H₉FN₂O₂ MW: 184,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116334 CAS-Nummer: 69261-01-4 |