3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
PC8041-1G PC8041-100MG PC8041-250MG
APOSPC8041-1GEA 271 CHF
APOSPC8041-1G APOSPC8041-100MG APOSPC8041-250MG
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Formel: C₃H₄F₃NO₂
MW: 143,07 g/mol
Melting Pt: 231…234 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004263
CAS-Nummer: 17463-43-3
EINECS: 241-478-2