Yttrium(III)fluorid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8024-100G
PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA
454
CHF
APOSPC8024-100G
APOSPC8024-25G
Yttrium(III)fluorid 99.99%
Yttrium(III)fluorid
Formel:
F₃Y Melting Pt: 1387 °C Dichte: 4,01 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049714 CAS-Nummer: 13709-49-4 |