2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 446 CHF
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formel: C₇H₆F₃NS
MW: 193,19 g/mol
Melting Pt: 30…34 °C
Flash-Pt: 90.55 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00236333
CAS-Nummer: 347-55-7
EINECS: 206-473-1