Xenondifluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Xenon(II) fluoride
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 105 CHF
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Xenondifluorid 99,9%
Xenondifluorid
Convenient fluorinating agent
Formel: F₂Xe
MW: 169,29 g/mol
Melting Pt: 129 °C
Dichte: 4.32 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040538
CAS-Nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II