2,6-Difluorphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-Difluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 26.2 CHF
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
2,6-Difluorphenylboronsäurepinakolester 98%
2,6-Difluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09801043
CAS-Nummer: 863868-37-5