4-Amino-3-fluorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7991-1G
PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA
140
CHF
APOSPC7991-1G
APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorthiophenol
4-Amino-3-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₆FNS Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09835280 CAS-Nummer: 15178-48-0 |