2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7987-1G PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA 114 CHF
APOSPC7987-1G APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Formel: C₅H₂F₁₀O₃S
MW: 332,12 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/732mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093339
CAS-Nummer: 6401-01-0
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II