2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 646 CHF
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formel: C₆H₃F₂NO
MW: 143,093 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C/15mmHg
Melting Pt: 19…20 °C
Dichte: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08277633
CAS-Nummer: 155601-65-3