2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7962-1G PC7962-250MG PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 122 CHF
APOSPC7962-1G APOSPC7962-250MG APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NS
MW: 179.16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864680
CAS-Nummer: 121307-80-0