Ultramark®
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: SpectraSynQ PFPE-1600
PC7953-100MG PC7953-1G
APOSPC7953-100MGEA 26.2 CHF
APOSPC7953-100MG APOSPC7953-1G
Ultramark®
Ultramark®
Fluorinated polyether for mass spectrometry up to mass 1960
Siedepunkt: 128 °C/0.2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00166131
CAS-Nummer: 66795-94-6
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable