2-Iod-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7943-1G PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-1GEA 323 CHF
APOSPC7943-1G APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iod-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 95+%
2-Iod-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₃IN₂O₂
Melting Pt: 102…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14560546
CAS-Nummer: 543740-74-5