tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
tert-Butyldiphenylsilyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid tert-Butyldiphenylsilyl Ester
PC7942-1G
PC7942-5G
APOSPC7942-1GEA
36.7
CHF
APOSPC7942-1G
APOSPC7942-5G
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₁₇H₁₉F₃O₃SSi MW: 388,48 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01941212 CAS-Nummer: 92886-86-7 UN: 1760 ADR: 8,III |