2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7934-25G PC7934-5G
APOSPC7934-25GEA 244 CHF
APOSPC7934-25G APOSPC7934-5G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Siedepunkt: 178 °C
Dichte: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167387
CAS-Nummer: 19842-76-3