4-Fluor-o-anisidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G
PC7914-25G
PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA
26.2
CHF
APOSPC7914-1G
APOSPC7914-25G
APOSPC7914-5G
4-Fluor-o-anisidin Hydrochlorid 98%
4-Fluor-o-anisidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClFNO MW: 177.6000 g/mol Melting Pt: 201…209 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800850 CAS-Nummer: 178671-97-1 |