Tris(pentafluorphenyl)phosphin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
PC7905-1G PC7905-5G PC7905-25G
APOSPC7905-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7905-1G APOSPC7905-5G APOSPC7905-25G
Tris(pentafluorphenyl)phosphin 99%
Tris(pentafluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈F₁₅P
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079654
CAS-Nummer: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2